Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saphir-Substrat, 10 x 10 x 0.432 mm, EPI-polierte zwei Seiten, C-Achse
145.73 € - 620.09 €
Spezifikation
Produkttyp | Sapphire Substrate |
---|---|
Beschreibung | EPI zwei Seiten poliert |
Probengröße | 10 x 10 x 0,432 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15426675
|
Thermo Scientific Chemicals
045017.KU |
Je 5 |
620.09 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15416675
|
Thermo Scientific Chemicals
045017.KT |
Je 1 |
145.73 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Sapphire Substrate | |
EPI zwei Seiten poliert | |
10 x 10 x 0,432 mm |