Learn More
Greiner Bio-One Sapphire PCR-Röhrchen mit angebrachter mattierter flacher Kappe
Zur Verwendung in RT/Quantitative PCR. Greiner Bio-One Saphir-PCR-Röhrchen mit angebrachter mattierter flacher Kappe sind mit dem Thermocycler kompatibel.
Marke:  Greiner Bio-One 683275
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13025063
  • 140.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dünnwandig für Wärmeübertragung während der Amplifikation
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Endotoxinen und PCR-Inhibitoren
  • Verpackung mit Produktsymbolen für die Lagerung gekennzeichnet
  • Wird für die Probenhandhabung verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
PCR
Polypropylen
PCR-Röhrchen mit angebrachten flachen Kappen
0.2 ml
Unsteril
Befestigte mattierte flache Kappe