Learn More
Notrax Sanitop™ Rubber Duckboard with Moulded Edges
Artikelnummer. p-7227268
Click to view available options
Länge (metrisch):
152 cm
297 cm
594 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17782208
Marke: Notrax 562S0035BL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rubber duckboards provide a comfortable and safe working platform in wet areas with its aggressive slip resistant surface. Large holes and raised studs allow fluids in wet areas or debris in dry areas to fall through leaving the surface clear.
  • Bietet optimalen Komfort und Traktion in nassen Bereichen dank großer Abflusslöcher und Erhöhungen zur Belüftung, sodass Flüssigkeiten und Verschmutzungen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
  • Geformte, abgeschrägte Kanten an allen 4 Seiten, um ein Stolpern zu verhindern den Zugang zum Wagen zu ermöglichen
  • Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen
  • Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
  • Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
Spezifikation
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 5 ft.
Länge (metrisch) 152 cm
Material Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 91 cm