Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
111.00 € - 11565.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Silikon
Zur Verwendung mit Pharmaceutical Silicone Tubing
Farbe Clear
Härte 50 (Shore A)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 55
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17903491
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-2H
1.6 mm 56 psi 30 m 0.79 mm
232.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17963491
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-3H
1.6 mm 82.5 psi 15 m 1.59 mm
348.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17923511
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-078-2H
1.6 mm 82.5 psi 30 m 1.59 mm
193.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17923491
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-078-4F
1.6 mm 94.1 psi 30 m 2.38 mm
271.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17953491
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-078-4H
2 mm 74.6 psi 30 m 1.59 mm
544.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17973481
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-093-2F
2 mm 95.5 psi 15 m 3.18 mm
111.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17993571
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-093-3H
2 mm 95.5 psi 30 m 3.18 mm
347.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17933591
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-093-4H
2.4 mm 67.5 psi 15 m 1.59 mm
433.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17923431
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-2F
2.4 mm 82.5 psi 30 m 2.38 mm
138.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17943431
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-2H
2.4 mm 91.1 psi 30 m 3.18 mm
275.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17963431
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-3H
3.2 mm 56 psi 15 m 1.59 mm
431.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17913581
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-125-5F
3.2 mm 56 psi 30 m 1.59 mm
404.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17913481
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-156-2H
3.2 mm 72.1 psi 30 m 2.38 mm
222.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17953511
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-156-3H
3.2 mm 94.1 psi 15 m 4.76 mm
445.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17953431
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-156-4F
4 mm 47.2 psi 30 m 1.59 mm
287.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17943521
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-2F
4 mm 63.3 psi 30 m 2.38 mm
173.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17933521
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-2H
4 mm 74.6 psi 15 m 3.18 mm
344.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17923591
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-4F
4.7 mm 40.4 psi 30 m 1.59 mm
323.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17923441
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-4H
4.7 mm 56 psi 15 m 2.38 mm
730.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17913531
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-3F
4.8 mm 40.4 psi 15 m 1.59 mm
262.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17933531
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-187-5F
4.8 mm 67.5 psi 15 m 3.18 mm
518.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17943441
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-2F
4.8 mm 67.5 psi 30 m 3.18 mm
180.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17903441
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-2H
4.8 mm 82.5 psi 15 m 4.76 mm
394.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17913421
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-1H
1.59 mm 82.7 psi 30 m 2.5 mm
140.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17943531
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-3F
6.4 mm 30.8 psi 15 m 1.59 mm
310.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17963531
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-3H
6.4 mm 30.8 psi 30 m 1.59 mm
600.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17903531
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-4F
6.4 mm 44.7 psi 15 m 2.38 mm
409.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17933441
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-250-4H
6.4 mm 44.7 psi 30 m 2.38 mm
820.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17923581
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-2F
6.4 mm 56 psi 15 m 3.18 mm
223.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17943591
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-3F
6.4 mm 56 psi 30 m 3.18 mm
347.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17963441
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-3H
7.9 mm 24.5 psi 15 m 1.59 mm
720.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17973531
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-4F
7.9 mm 36.7 psi 15 m 2.38 mm
374.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17913571
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-4H
7.9 mm 36.7 psi 30 m 2.38 mm
749.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17983531
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-312-5H
7.9 mm 47.2 psi 15 m 3.18 mm
1315.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17993441
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-2H
7.9 mm 47.2 psi 30 m 3.18 mm
549.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17903541
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-3F
7.9 mm 63.3 psi 30 m 4.76 mm
392.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17913491
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-062-2F
1.6 mm 157 psi 15 m 3 mm
116.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17983441
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-3H
9.5 mm 20.1 psi 30 m 1.59 mm
805.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17903451
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-4F
9.5 mm 30.8 psi 15 m 3.18 mm
511.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17923541
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-4H
9.5 mm 30.8 psi 30 m 3.18 mm
1020.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17963591
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-375-5H
9.5 mm 40.4 psi 15 m 3.18 mm
1435.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17963501
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-3H
9.5 mm 40.4 psi 30 m 3.18 mm
882.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17933451
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-4F
9.5 mm 56 psi 30 m 4.76 mm
646.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17903461
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-4H
12.7 mm 22.9 psi 30 m 2.38 mm
1295.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17953451
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-5F
12.7 mm 30.8 psi 15 m 3.18 mm
995.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17943451
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-500-5H
12.7 mm 30.8 psi 30 m 3.18 mm
1990.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17953551
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-625-4F
12.7 mm 44.7 psi 15 m 4.76 mm
764.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17973451
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-625-4H
12.7 mm 44.7 psi 30 m 4.76 mm
1530.00 €
30 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17943551
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-625-5F
15.9 mm 24.5 psi 15 m 3.18 mm
11565.00 €
210 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17973541
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-750-4F
15.9 mm 24.5 psi 30 m 3.18 mm
872.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17953591
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-750-5F
15.9 mm 36.7 psi 15 m 4.76 mm
1290.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17993461
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-750-6
19.1 mm 20.1 psi 15 m 3.18 mm
1240.00 €
7.50 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17903471
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-C-875-4F
19.1 mm 30.8 psi 15 m 4.76 mm
754.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17973551
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-CM3-11F
19.1 mm 40.4 psi 7.5 m 6.35 mm
403.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17963551
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences™
STHT-CM5-11F
22.2 mm 16.9 psi 15 m 3.18 mm
323.00 €
15 Meter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Pharmaceutical Silicone Tubing
50 (Shore A)
500°F
Schläuche
Silikon
Clear
Flexibel
260°C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-C Silicone Tubing