Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-65
Artikelnummer. 17953441
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Maximaler Druck:
101.3 psi
113.2 psi
143.5 psi
157 psi beträgt
40.4 psi
56 psi
69.2 psi
72.1 psi
75.5 psi
82.5 psi
Gesamtlänge (metrisch):
15 m
30 m
Packungsgröße:
15 Meter
30 Meter
Artikelnummer. 17953441
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ STHT651252H
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pharmaceutical, platinum-cured silicone tubing withstands repeated autoclaving and resists the adherence of blood products and other sanitary fluids.
  • Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
  • In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
  • 50 or 65 Shore A hardness options
  • Unsurpassed surface smoothness
  • Ultra-flexible
  • Autoclavable and gamma stable
  • Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
  • Imparts no taste or odors
  • Color striping available to differentiate your fluid path
  • Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
  • Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
  • Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.126 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.252 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 98.4 in.
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.063 in.
Dicke (metrisch) 1.59 mm
Zur Verwendung mit Pharmaceutical Silicone Tubing
Resistenzeigenschaften 326 lbf/in.
Farbe Clear
Härte 65 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 56 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Produkttyp Schläuche