Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™-65
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Maximaler Druck:
101.3 psi
113.2 psi
143.5 psi
157 psi beträgt
40.4 psi
56 psi
69.2 psi
72.1 psi
75.5 psi
82.5 psi
Gesamtlänge (metrisch):
15 m
30 m
Packungsgröße:
15 Meter
30 Meter
Beschreibung
- Ultra-pure, biopharmaceutical-grade tubing
- In 1/16 in. ID and greater, come with laser marked part numbers and lot codes to provide total product traceability
- 50 or 65 Shore A hardness options
- Unsurpassed surface smoothness
- Ultra-flexible
- Autoclavable and gamma stable
- Temperature range of -62°C to +260°C (-80°F to +500°F)
- Imparts no taste or odors
- Color striping available to differentiate your fluid path
- Available in bulk or custom assemblies and 25, 50, and 100 foot coils
- Meets USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.1.9, and FDA criteria
- Applications include: Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,63 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15.9 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Farbe | Clear |
| Härte | 65 (Shore A) |
| Mehr anzeigen |