Learn More
Notrax Sani-Flex™ Specially Designed for the Lab Industry
Artikelnummer. p-7227226
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
2 ft.
36 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17792178
Marke: Notrax 526S1824GY
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Specially designed for the lab industry, Sani-Flex™ anti-fatigue matting provides the optimum combination of comfort, anti-slip surface, quality and durability, as well as oil/grease and chemical resistance. Its smooth surface and rounded off edges make it easy to clean.
  • Die speziell für die Laborindustrie entwickelte Sani-Flex™ Matte gegen Ermüdung bietet die optimale Kombination aus Komfort, rutschfester Oberfläche, Qualität und Haltbarkeit sowie Öl-/Fettbeständigkeit bzw. chemische Beständigkeit
  • Die glatte Oberfläche und die abgerundeten Kanten erleichtern die Reinigung
  • Aus robusten Gummiverbindungen, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind
  • Aggressive, rutschfeste Oberfläche
Spezifikation
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 2 ft.
Länge (metrisch) 61 cm
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 46 cm