Learn More
Sand, gewaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15477837
Sand, gewaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477837
1000 g
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 15477837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H37933.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sand, gewaschen wird in der Extraktion von DNA und RNA verwendet, da es unter Anwesenheit von Chaotropen an die Nukleinsäuren binden kann. Sie kann als Isolationsschicht auf dem Silizium bei der Herstellung von Goldelektroden verwendet werden, die für den amperometrischen Nachweis von Organophosphor-(OP)-Nervenmitteln durch Fließinjektion verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Sand, gewaschen wird in der Extraktion von DNA und RNA verwendet, da es unter Anwesenheit von Chaotropen an die Nukleinsäuren binden kann. Sie kann als Isolationsschicht auf dem Silizium bei der Herstellung von Goldelektroden verwendet werden, die für den amperometrischen Nachweis von Organophosphor-(OP)-Nervenmitteln durch Fließinjektion verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Siedepunkt 2230°C
Chemischer Name oder Material Sand
Schmelzpunkt 1710°C
Namenshinweis Washed
Farbe Braun bis cremefarben
Physikalische Form Granulate
Menge 1000 g
Strukturformel SiO2
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 60.08
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberH37933.0I,H37933.0B
Chargennummer10244907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2022 Catalog NumberH37933.0I,H37933.0B
Chargennummer10239554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH37933.0I,H37933.0B
Chargennummer10172008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH37933.0I,H37933.0B
Chargennummer10177537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH37933.0I,H37933.0B
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sand, gewaschen, Thermo Scientific Chemicals >