Learn More
Sand, rein, 40 bis 100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Filterhilfe
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 2230.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Sand |
| Schmelzpunkt | 1610.0°C |
| Namenshinweis | 40 to 100 Mesh |
| Farbe | Beige bis Grau |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | SiO2 |
| Merck Index | 13,8567 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. |
| Mehr anzeigen |