Learn More
Sand, reinst, SLR, Fisher Chemical
34.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
3 kg
5 kg
Spezifikation
Siedepunkt | 2230 °C |
Schmelzpunkt | 1610 °C |
Farbe | Beige |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 60.08g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |