Learn More
Dräger™ Probenschläuche und Werkzeuge für Dräger™ accuro™ Bellows Pumpen
Artikelnummer. 15568601
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15568601
missing translation for 'mfr': Dräger™ 6400079
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) accuro Balgpumpe
Typ Verlängerungsschlauch
Enthält Adapter
Länge (angloamerikanisch) 49,2 ft.
Länge (metrisch) 15 m