Learn More
BRAND™ Probenschöpfer
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus PTFE
- PTFE-Griff mit Stahlkern
- Mit Ausgießer und verstärktem Rand
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Probenentnahme-Dipper |
| Material | PTFE |
| Enthält | Mit verstärktem Rand und Ausguss |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 55 mm |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering