Learn More
Buerkle™ Winkelbecher zur Verwendung mit Bürkle™ Telescopic Rod
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polypropylen
- Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Messbecher |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20.29 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 600 mL |
| Modell | Abgewinkelt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering