Learn More
Buerkle™ Probenbecher
Die Kombination aus Becher und langem Griff eignet sich zum Entnehmen von Flüssigkeitsproben. Buerkle™ Probenbecher sind für Anwendungen in den Bereichen Labor, Industrie und Wasseraufbereitung geeignet.
Marke:  Buerkle™ 5354-2000
152.59 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10575922
  • 220.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, Stärke und Haltbarkeit
  • Lieferbar in drei Modellen: Laborschaufel, Winkelbecher und Pendelbecher
    • Laborschaufel: für aggressive Flüssigkeiten, starker Polypropylengriff, keine Metallteile
    • Winkelbecher: anpassbar an verschiedene Behälterformen durch anpassbare Winkeleinstellungen (bis zu 90°
    • Pendelschaufel: lieferbar in Polypropylen und Edelstahl, schwingt automatisch in eine horizontale Position, kein Verschütten mehr, für tiefe und schmale Schäfte geeignet
  • Laborschaufel besitzt einen integrierten Griff, Winkel- und Pendelbecher besitzen ein integriertes Einrastgelenk für Teleskopstangen
  • Ideal für die Probenahme aus Bädern, Behältern, Schäften, offene Gewässern und anderen großen Flüssigkeitsbehältnissen
  • Teleskopstangen sind separat in drei verschiedenen Größen lieferbar, Tiefen von 6 m können erreicht werden
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
1000 mL
Pendel
Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Buerkle™ Probenbecher > Material:Edelstahl; Kapazität:Gehäuse 1000mL