Learn More
Cole-Parmer™ Kynar™ Gasprobenahmebeutel aus PVDF mit doppeltem Ventil
Artikelnummer. 12510708 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,3 l
1,6 l
3,8 l
37,7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12510708
Marke: Cole-Parmer™ 0141052
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem KynarTM werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht.Die KynarTM Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
  • Doppeltbreite Nahtbeutel haben sowohl Auf/Zu- als auch Septumventile zum bequemen Mischen
  • Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
  • Einfachbreite Naht
  • In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3,8 l
Material PVDF
Temperaturbereich (metrisch) 71 °C
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil
Abmessungen (L x B) 304.8 x 304.8 mm
Länge (metrisch) 304,8 mm
Breite (metrisch) 304,8 mm
Produkttyp Probenbeutel