Learn More
Cole-Parmer™ Reinigungsbürste für Probenehmer
Mit dieser Reinigungsbürste halten Sie Ihren Slidge Judge-Probenehmer in ordnungsgemäßem Zustand.
Marke: Cole-Parmer™ 05465-78
60.62 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reinigungsbürste für Sludge Judge-Probenehmer. Science-lab-Zubehör. Hergestellt in den Vereinigten StaatenSpezifikation
Reinigungspinsel | |
Galvanized Steel | |
Sludge Judge Samplers | |
152.4 mm |
Polyester | |
Twisted Wire | |
6 in. |