Learn More
BUCHI Probenröhrchen-Sets
250 ml-Röhrchen
Marke:  BUCHI 044960
Artikelnummer. 12866883
  • 290.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erfassung von Peaks oder kompletten Chromatogrammen – kann nach Zeit oder Volumen eingestellt werden (bei Verwendung mit Buchi-Pumpenmodul C-601 und C-605)
  • Wenn der Peak-Detektor an einen geeigneten UV- oder RI-Fraktionssammler angeschlossen wird, kann er dem Gerät mitteilen, dass er die Fraktionen nach Peak-Minima, -Maxima und Schultern usw. ändert.
  • Hohe Sammelkapazität (bis zu 12 l)
  • Höhe einstellbar
  • Verschiedene integrierte Ein-/Ausgänge für: 2 Detektoren/Monitore, 2 Recorder, Abfallventil
  • Intuitive Bedienung
  • Programmierbare Software und großer Programmspeicher, einschließlich CD-ROM von SepacoreRecord (60 Tage Testversion ohne Druckmöglichkeit), RS232-Kabel und RS232-Buchse/Stecker-Anschluss
  • Programmierbare Zeitfensterfunktion
  • Erweiterbare Rack-Datenbank im Speicher, die eine schnelle Auswahl von Sammelgestellen ermöglicht. Außerdem können Kundengestelle programmiert werden, sodass das Gerät Fraktionen selbst in Karussellgestelle dispensieren kann
  • Gestelle und Röhrchen sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Gehäuse 10Pack
10/Packung
Probenröhrchen