Learn More
Thermo Scientific™ Montierte Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde für die Lagerung von Proben
Beschreibung
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig in praktischen Thermo Scientific™ National™ montierten Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde für die Probenlagerung.
- ?non-ascii?
- Fläschchen aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) ?non-ascii?
- Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung ?non-ascii?
- PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit ?non-ascii?
- Nicht autoklavierbar ?non-ascii?
- Packung mit 100 Stück ?non-ascii?
Especificaciones
Especificaciones
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Beschreibung | Montiertes Schraubfläschchenkit, feste Kappe |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | 24-400 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.