Learn More
Buerkle™ Probenlöffel aus Edelstahl
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Aus Edelstahl nach AISI 304 (1.4301) gefertigt
- Weitgehend chemisch beständig (jedoch nicht gegen Säuren und Alkalien)
Specifications
Specifications
| Menge | 1 |
| Beschreibung | Poly-Löffel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 9 ml |
| Farbe | Silber |
| Zertifizierung/Konformität | Material Zertifikat |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | Poly-Löffel |
| Länge (angloamerikanisch) | 19.69 in. |
| Größe | 500 mm |
| Show More |