Learn More
Buerkle™ Probenlöffel aus Edelstahl
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Edelstahl nach AISI 304 (1.4301) gefertigt
- Weitgehend chemisch beständig (jedoch nicht gegen Säuren und Alkalien)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Löffel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Entnahme geringer Probenmengen, Lebensmittel |
| Material | Edelstahl (V2A) |
| Länge (metrisch) | 150 mm |