Learn More
Buerkle™ Probenlöffel aus Edelstahl
Proben-Löffel zum Entnehmen von kleinen Probenmengen. Durch die besonders geformte Löffelschale erreicht man fast jeden Winkel im Gefäß, und ein Abrutschen der Probe vom Löffel wird verhindert.
Marke: Buerkle™ 5320-0300
12.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10260kg
Beschreibung
Proben-Löffel zum Entnehmen von kleinen Probenmengen. Durch die besonders geformte Löffelschale erreicht man fast jeden Winkel im Gefäß, und ein Abrutschen der Probe vom Löffel wird verhindert.
- Aus Edelstahl V2A (1.4301)
Spezifikation
Probenlöffel | |
Autoklavierbar | |
300 mm |
Edelstahl (V2A) | |
Zur Entnahme geringer Probenmengen, Lebensmittel |