Learn More
Velp Scientifica™ Probengestell
Artikelnummer. 11795654 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DK20, DKL20
DK20- und DKL 20-Aufschlussgerät
DKL 20
DKL12, 400-ml-Reagenzgläser
DKL42/26
Gehäuse DKL12
Gehäuse DKL8
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11795654
Marke: Velp Scientifica™ A00000168
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erleichtert Stickstoffanalyse und Proteinbestimmung. Velp Scientifica™ Probengestelle für Aufschlusseinheiten sind für den Einsatz mit Velp Scientifica™ Kjeldahl Aufschlusseinheiten vorgesehen.
  • Mit oder ohne Wärmeschutzschildern lieferbar
  • Lieferbar für eine Reihe von Röhrchengrößen und Stückzahlen
Spezifikation
Produkttyp Probengestell
Zur Verwendung mit (Geräte) DK20- und DKL 20-Aufschlussgerät