Learn More
Velp Scientifica™ Probengestell
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DK20, DKL20
DK20- und DKL 20-Aufschlussgerät
DKL 20
DKL12, 400-ml-Reagenzgläser
DKL42/26
Gehäuse DKL12
Gehäuse DKL8
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit oder ohne Wärmeschutzschildern lieferbar
- Lieferbar für eine Reihe von Röhrchengrößen und Stückzahlen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probengestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse DKL8 |