Learn More
Labcon™ Sample Dilution Vials with Attached Caps
These sample dilution vials with attached caps come packaged in bulk or sectioned boxes.
59.50 € - 189.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.5 in. |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 38.1 mm |
Material | Polystyrene |
Volumen (metrisch) | 25 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17577876
|
Labcon™
2025-800-000-9 |
Vials with Attached Caps in Bulk |
189.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17587876
|
Labcon™
2030-550-000-9 |
Vials with Attached Caps in Sectioned Box |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- For Beckman Coulter™-style blood cell counters and benchtop dilutions
- Clear, virgin polystyrene
- Attached leak-proof, natural polyethylene cap
- Made in USA
Spezifikation
1.5 in. | |
Polystyrene | |
Beckman Coulter™-style Blood Cell Counters and Benchtop Dilutions | |
Not Autoclavable | |
57.4 mm | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Yes |
38.1 mm | |
25 mL | |
2.26 in. | |
Screw Cap | |
1000 | |
Dilution Vial |