missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Serva Electrophoresis™ Sample Buffer, 2X
Click to view available options
Menge:
20 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Konzentration | 2X |
| pH-Bereich | 7 |
| Form | Solution |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Native Gel Electrophoresis |
| Material | 1M 6-aminocaproic acid, 100mM BisTris-HCl (pH 7.0), 100mM NaCl, 20% glycerol, 0.1% Serva Blue G |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 20 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur