Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Probenflaschen für Wheaton Untergrund-Probenehmer
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Beschreibung
- Autoklavierbar, mit Kappeneinlage aus PTFE
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 33,81 oz., 1000 ml |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
Material | Glas |
Menge | 1 je Karton |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Produkttyp | Probenflasche |
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlussmaterial | PTFE |
Verschlussgröße | 38-430 mm, Stücke |