Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten
Beschreibung
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten, die über einen integrierten Peleusball verfügen, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Nie wieder nach dem passenden Peleus-Ball aus Gummi für Glaspipetten suchen. Da die gesamte Einheit wegwerfbar ist, verhindern die Einwegpipetten Kreuzkontaminationen zwischen Proben und reduzieren die Kontamination von Personal über die Luft. Aus durchsichtigem Polyethylen mit niedriger Dichte in einem Stück geformt.
- Kapazität: ca. 5 ml
- Liefert 24 bis 26 Tropfen/ml
- Die besonders robusten All-in-One-Pipetten eliminieren die Gefahren von Glasbruch und der Exposition gegenüber infektiösen Materialien
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Sie arbeiten überall optimal, wenn ein schneller und sicherer Flüssigkeitstransfer erforderlich ist
- Einmaliges Drücken saugt bis von 2,0 bis 3,3 ml (je nach verwendeter Größe) an
- Alle liefern einheitliche Tropfengrößen
- Kann für die Probenlagerung versiegelt und gekühlt werden (Versiegelung mit Kat.- Nr. 02-678 Hemato-Seal™ Schlauchdichtmittel)
Spezifikation
Spezifikation
| Saugvolumen (metrisch) | 1,8 ml |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Tropfen/ml | 23 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Research |
| Skala | Nein |
| Menge | 500/Pckg. |
| Verpackungsart | Bulkware 500/Packung |
| Volumen (metrisch) | 4.9 ml |
| Länge (metrisch) | 15,4 cm |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.