Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15357813
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,6 ml
13,7 ml
1,7 ml
3,1 ml
4.9 ml
5 ml
5,5 mL
4 ml
7,7 ml
7.7mL
7.7 ml
8,0 mL
8,6 ml
8mL
8 ml
9.3mL
9.3 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Saugvolumen (metrisch):
0,3 ml
0,9 ml
7,4 ml
1,8 ml
2,2 ml
2,4 mL
1,9 ml
3,2 ml
3,2 ml
3.2 ml
4,6 mL
4.6mL
4.6 ml
6,0 ml
4.8ml
4.8 ml
Verpackungsart:
20/Beutel, 25 Beutel/Packung, 8 Packungen/Karton
20/Beutel, 400/Packung
20/Beutel, 500/Packung
4000/Karton
Bulkware 250/Packung
Bulkware 500/Packung
Einzeln verpackt, 250/Pkt.
Einzeln verpackt, 400/Pk.
Einzeln verpackt, 400/Pkt.
Einzeln verpackt, 500/Packung
Einzeln verpackt, 500/Pkt.
Großpackung 400/Packung
Großpackung 500/Packung
Großpackung, 400/Packung
Großpackung, 500/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
400 Stück
4000 Stück
500 Stück
Product Code. 15357813
Brand: Thermo Scientific™ 20420S
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit diesen Transferpipetten, die über einen integrierten Peleus-Ball verfügen, der Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht.
Verhindern Sie Kreuzkontaminationen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Universal-Transferpipetten, die über einen integrierten Peleusball verfügen, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Empfohlen für: Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Saugvolumen (metrisch) 4.6mL
Beschreibung Allgemeine Anwendungen, großer Kolben, 8,6 ml
Außendurchmesser (metrisch) 6.1mm
Material LDPE
Sterilität Steril
Tropfen/ml 21
Skala Nein
Verpackungsart 20/Beutel, 400/Packung
Volumen (metrisch) 8mL
Länge (metrisch) 15.1cm
Typ Universal-Transferpipette
Einwegprodukt Ja
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.