Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
Führen Sie mit dieser Pipette mit flexiblem, biegbarem Schaft zur Probennahme aus engen oder kleinen Röhrchen, Anwendungen wie Sedimentationsverfahren durch.
Marke: Thermo Scientific™ 694NL
23.24 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Spezifikation
3,0 mL | |
LDPE | |
500/Pk. | |
6,7 mL |
Q-PET 6,7 ml-Transferpipetten, schmaler Schaft, unsteril, weiße Box | |
Unsteril | |
500/Packung | |
15,5 cm |
Videos
-
Thermo Scieintific Samco Narrow stem transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Narrow stem transfer pipettes
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1318268 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 694NL |
1318269 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 694NL |
1341861 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2021 | 694NL |
1341400 | Konformitätsbescheinigung | 01/12/2021 | 694NL |
1340905 | Konformitätsbescheinigung | 25/11/2021 | 694NL |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.