Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
Description
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Specifications
Specifications
| Saugvolumen (metrisch) | 3 ml |
| Beschreibung | Transferpipette, SEDI-PET, kurzer Stiel, langer Ball, 4,3 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.5mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Tropfen/ml | 24 |
| Skala | Nein |
| Menge | 20 x 25PK . 4000/Cs . |
| Verpackungsart | 20/Beutel, 760/Packung, 6080/Karton |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.