Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Transferpipetten
- Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
Artikelnummer. 15327853
| Product Code. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Saugvolumen (metrisch) | Verpackungsart | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15327853 | 15 ml | Steril | 8mL | Einzeln verpackt | 250 PCS |
| 15317843 | 1,2 mL | Unsteril | 0,9 ml | Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt. | 500 Stück |
| 15357843 | 4 mL | Steril | 3 mL | Einzeln verpackt | 500 Stück |
| 15377893 | 6,7 mL | Unsteril | 3,0 mL | 500/Packung | 500 Stück |
| 11387863 | 1,2 mL | Unsteril | 0,8 mL | 500/Packung | 500 Stück |
| 15327843 | 1,2 mL | Steril | 0,8 mL | Einzeln verpackt | 500 Stück |
| 11367863 | 4,0 mL | Unsteril | 3,0 mL | 500/Packung | 500 Stück |
| 15367843 | 4,0 mL | Steril | 3,0 mL | 20/Beutel | 760 PCS |
| 11621839 | 4,6 mL | Unsteril | 3,3 mL | 500/Packung | 500 Stück |
| 11377863 | 15 ml | Unsteril | 11,6 mL | 500/Packung | 250 Stück |
| 15347853 | 15 ml | Steril | 11,6 mL | 20/Beutel | 200 PCS |
| 15337843 | 4 ml | Unsteril | 3 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | 500 Stück |
| 10574048 | 4 ml | Steril | 3 ml | Einzeln verpackt | 4000 Stück |
| 15347843 | 4 ml | Steril | 3 ml | 20/Beutel, 760/Packung, 6080/Karton | 760 PCS |
| 15387843 | 4.6mL | Unsteril | 3.3 ml | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | 500 Stück |
| 15397843 | 4.6mL | Steril | 3.3 ml | Einzeln verpackt | 500 Stück |
| 15307853 | 4.6mL | Steril | 3.3 ml | 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton | 500 Stück |
| 15317853 | 15 ml | Unsteril | 8mL | Großpackung 250/Pk. 10 Pk./Kt. 2500/Kt. | 250 Stück |
| 15337853 | 15 ml | Steril | 8mL | 20/Beutel, 200/Packung, 2000/Karton | 200 PCS |
| 11641839 | 6.7 ml | Unsteril | 3 mL | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | 500 Stück |
| 15367893 | 6.7mL | Steril | 3 ml | Einzeln verpackt | 500 Stück |
Product Code. 15327853
Brand: Thermo Scientific™ 2521S
Description
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Specifications
Specifications
| Saugvolumen (metrisch) | 8mL |
| Beschreibung | Sedi-Pet Transferpipette, schmaler Schaft, großer Kolben 15,3 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Tropfen/ml | 19 |
| Skala | Nein |
| Menge | 500/Pk . 4000/Cs . ( Einzeln verpackt ) |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt |
| Volumen (metrisch) | 15 ml |
| Länge (metrisch) | 15.5cm |
| Typ | Transferpipette mit engem Stiel |
| Einwegprodukt | Ja |
| Show More Show Less |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.