Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15327843
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
1,2 mL
1,2 mL
4,0 mL
4 mL
4 ml
4.6mL
4,6 mL
6,7 mL
6.7mL
6.7 ml
15 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Saugvolumen (metrisch):
0,8 mL
0,9 ml
3,0 mL
3 mL
3 ml
3,3 mL
3.3 ml
11,6 mL
8mL
Verpackungsart:
20/Beutel
20/Beutel, 200/Packung, 2000/Karton
20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton
20/Beutel, 760/Packung, 6080/Karton
500/Packung
Einzeln verpackt
Großpackung 250/Pk. 10 Pk./Kt. 2500/Kt.
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt.
missing translation for 'unitSize'
200 PCS
250 PCS
250 Stück
4000 Stück
500 Stück
760 PCS
Product Code. 15327843
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 241NL1S
Only null left
Add to basket
Add to basket
Führen Sie mit dieser Pipette mit flexiblem, biegbarem Schaft zur Probennahme aus engen oder kleinen Röhrchen, Anwendungen wie Sedimentationsverfahren durch.
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Saugvolumen (metrisch) 0,8 mL
Beschreibung Samco Sedi-Pe™ 2 ml-Transferpipetten mit kurzem Schaft, steril, einzeln verpackt, weiße Box
Außendurchmesser (metrisch) 2,5 mm
Material LDPE
Sterilität Steril
Skala Nein
Menge 500/Pk.
Verpackungsart Einzeln verpackt
Volumen (metrisch) 1,2 mL
Länge (metrisch) 6,4 cm
Typ Transferpipette mit engem Stiel
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.