Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (schmaler Schaft)
GREENER_CHOICE
Führen Sie mit dieser Pipette mit flexiblem, biegbarem Schaft zur Probennahme aus engen oder kleinen Röhrchen, Anwendungen wie Sedimentationsverfahren durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 251-20S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15307853
  • 53.60 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vermeiden Sie Verstopfungen, Verpackung und Autoklavieren mit Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit schmalen Röhrchen. Diese Pipetten aus Polyethylen vermeiden Kreuzkontaminationen und werden für Anwendungen in Blutbanken wie Sedimentationsverfahren verwendet. Das Einzelgerät verfügt über einen integrierten Pipettenball und einen flexiblen Schaft, der sich zur Probenahme aus schmalen oder kleinen Röhrchen biegen lässt.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.3 ml
2.5mm
Steril
Nein
20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton
15.5cm
Ja
Sedi-Pet Transferpipette, schmaler Schaft, Standardkolben 15,3 ml
LDPE
26
20 x 25/pk . 4000/Cs .
4.6mL
Transferpipette mit engem Stiel
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.