Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Saugvolumen (metrisch) | 2,2 ml |
| Beschreibung | Transferpipette (Blutbank), Graduierung bei .5 ml, 1 ml, 1.5 ml, 2 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.1mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Tropfen/ml | 25 |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0.5, 1, 1.5, 2 ml |
| Verpackungsart | Bulkware 500/Packung 10 Packungen/Karton 5000/Karton |
| Volumen (metrisch) | 4.8ml |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.