Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
GREENER_CHOICE
Product Code. 15317873
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,5 ml
1.5 ml
3,9 mL
3.9mL
4,6 mL
4.8ml
5,8 mL
5.8 ml
7,5 ml
7,5 ml
7.5 ml
13,7 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Graduierungen:
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0 ml
0.5, 1, 1.5, 2 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Verpackungsart:
10/Beutel, 500/Packung
20/Beutel, 500/Packung
20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton
500 Stk./Packung
Bulkware 500/Packung 10 Packungen/Karton 5000/Karton
Einzeln verpackt 500/Paket 8 Pakete/Karton 4000/Karton
Einzeln verpackt, 500/Packung
Großpackung 250/Pk. 10 Pk./Kt. 2500/Kt.
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
Großpackung 500/Pk. 8 Pk./Kt. 4000/Kt.
Unit Size:
250 Stück
4000 Stück
500 Stück
5000 Stück
Product Code. 15317873
Brand: Thermo Scientific™ 28220S
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit diesen graduierten Polyethylen-Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Integrierter Peleusball, macht Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig.
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Saugvolumen (metrisch) 0,8 ml
Beschreibung Transferpipette, Pädiatrie, graduiert auf 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml
Außendurchmesser (metrisch) 3mm
Material LDPE
Sterilität Steril
Tropfen/ml 22
Skala Ja
Graduierungen 0,1, 0,2, 0,3 ml
Verpackungsart 20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Länge (metrisch) 11.6cm
Typ Mess-Transferpipette
Einwegprodukt Ja
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.