Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduierte Transferpipetten
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Samco™ graduierten Transferpipetten können Sie mehr als ein Volumen präzise messen. Das einteilige Design verfügt über einen integrierten Peleusball, der ein Aufstecken, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht; verhindert Kreuzkontamination.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Die Oberfläche mit geringer Affinität verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Saugvolumen (metrisch) | 2,1 mL |
| Beschreibung | Samco 3,9 ml graduierte Transferpipetten, kleine Birne, unsteril, graduiert auf 1 ml, weiße Box |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4,7 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
| Menge | 500 Stück/Packung |
| Volumen (metrisch) | 3,9 mL |
| Länge (metrisch) | 14,0 cm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.