Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze
Beskrivelse
Mit diesen Transferpipetten mit feiner Spitze können Sie kleine Tropfen präzise in Behälter mit kleinem Volumen dispensieren.Sie sind mit einem integrierten Pipettenkolben ausgestattet und eignen sich ideal zum Entfernen von Zellschichten und zum Trennen von Blutproben.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Mit regulärer oder verlängerter Feinspitze
Tekniske data
Tekniske data
| Saugvolumen (metrisch) | 4.8ml |
| Beschreibung | Feine Spitze, große Transferpipette mit Kugelspitze, 5,8 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.1mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Tropfen/ml | 45 |
| Skala | Nein |
| Verpackungsart | 20/Beutel, 400/Packung, 3200/Karton |
| Volumen (metrisch) | 8.7mL |
| Länge (metrisch) | 14.7cm |
| Vis mere |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.