Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11347863
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,025 mL
1,3 ml
1,5 ml
1,7 mL
1.5 ml
5,0 mL
5 ml
5,8 mL
5.8 ml
8,7 mL
8.7mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Saugvolumen (metrisch):
1 ml
1,0 mL
1 ml
1,1 ml
3,1 mL
3,3 ml
3,3 mL
3.3 ml
3,5 ml
3,7 mL
3.5 ml
4,8 mL
4.8ml
Verpackungsart:
10/Beutel, 400/Pk
20/Beutel, 400/Packung
20/Beutel, 400/Packung, 3200/Karton
20/Beutel, 400/Packung, 4000/Karton
20/Beutel, 500/Packung, 4000/Karton
500 St./Packung; 5000 St./Karton
Einzeln verpackt
Einzeln verpackt, 400/Packung
Großpackung (500/Pk., 4000/Kt.)
Großpackung 250/Pk. 8 Pk./Kt. 2000/Kt.
Großpackung 400/Pk. 10 Pk./Kt. 4000/Kt.
Großpackung 400/Pk. 8 Pk./Kt. 3200/Kt.
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
Packungsgröße:
250 Stück
3200 Stück
400 Stück
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11347863
Marke: Thermo Scientific™ 233NL20S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispensieren Sie präzise kleine Tropfen in Behälter für geringe Volumen mit den Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze.
Mit diesen Transferpipetten mit feiner Spitze können Sie kleine Tropfen präzise in Behälter mit kleinem Volumen dispensieren.Sie sind mit einem integrierten Pipettenkolben ausgestattet und eignen sich ideal zum Entfernen von Zellschichten und zum Trennen von Blutproben.
  • Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Mit regulärer oder verlängerter Feinspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Saugvolumen (metrisch) 3,1 mL
Beschreibung Samco 5,0 ml verlängerte Transferpipetten mit feiner Spitze, großer Ball, steril, 20/Pck., weiße Box
Außendurchmesser (metrisch) 3,0 mm
Material LDPE
Sterilität Steril
Skala Nein
Verpackungsart 20/Beutel, 400/Packung
Volumen (metrisch) 5,0 mL
Länge (metrisch) 15,3 cm
Typ Verlängerte Transferpipette mit dünner Spitze
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.