Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten mit feiner Spitze
Beschreibung
Mit diesen Transferpipetten mit feiner Spitze können Sie kleine Tropfen präzise in Behälter mit kleinem Volumen dispensieren.Sie sind mit einem integrierten Pipettenkolben ausgestattet und eignen sich ideal zum Entfernen von Zellschichten und zum Trennen von Blutproben.
- Hergestellt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Oberfläche mit geringer Affinität – verhindert die Bindung von Proteinen in Forschungsanwendungen
- Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
- Mit regulärer oder verlängerter Feinspitze
Spezifikation
Spezifikation
| Saugvolumen (metrisch) | 3,1 mL |
| Beschreibung | Samco 5,0 ml verlängerte Transferpipetten mit feiner Spitze, großer Ball, steril, einzeln verpackt, weiße Box |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3,0 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Nein |
| Verpackungsart | Einzeln verpackt, 400/Packung |
| Volumen (metrisch) | 5,0 mL |
| Länge (metrisch) | 15,3 cm |
| Typ | Verlängerte Transferpipette mit dünner Spitze |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.