Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten (extra lang)
GREENER_CHOICE
Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit den extra langen Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten, die eine perfekte Lösung für Anwendungen mit Gewebekulturen darstellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 263-1S
55.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15397853
  • 79.65 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sehr gut geeignet für Gewebekulturapplikationen. Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit diesen extra langen Transferpipetten. Sie verfügen über einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
  • Hervorragend für Forschungsanwendungen
  • Universalpipetten eignen sich besonders für die routinemäßige Probennahme von Flüssigkeiten
  • Gut geeignet für den Einsatz mit großen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10,7 mL
LDPE
20
12 in.
Einzeln verpackt
30cm
Ja
8.6mm
Steril
Nein
100/pk 800/Cs ( individuall verpackt)
10,7 mL
Extra lange Transferpipette
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Extra long tranfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:53
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:53
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Extra long tranfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco - Extra long tranfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:53
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:53
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Samco Extra long tranfer pipettes
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    9
    Minuten
    26
    Sekunden
    48
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten (extra lang) >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.