Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten (extra lang)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15387853
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6 ml
6 mL
10,7 mL
23 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackungsart:
10/Beutel, 400/Packung
100/Packung
20/Beutel, 100/Packung
20/Beutel, 100/Packung, 800/Karton
20/Beutel, 400/Packung
20/Beutel, 400/Packung, 3200/Karton
400/Packung
Bulkware 400/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton
Einzeln verpackt
Einzeln verpackt, 100/Packung
Einzeln verpackt, 400/Packung
Großpackung 100/Pk. 10 Pk./Kt. 1000/Kt.
Menge:
10/Beutel, 400/Packung
100/Packung
100/Packung 1000/Karton
100/pk 800/Cs ( Taschen 20)
100/pk 800/Cs ( individuall verpackt)
20/Beutel, 100/Packung
20/Beutel, 400/Packung
400/Packung
400/Packung 3200/Karton (einzeln verpackt)
400/Pk 3200/Cs ( Taschen 20)
400/Pk 4000/Cs
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
400 PCS
400 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Verpackungsart Menge unitSize
15387853 6 ml Steril 20/Beutel, 400/Packung, 3200/Karton 400/Pk 3200/Cs ( Taschen 20) 400 Stück
15357853 6 ml Unsteril Bulkware 400/Packung 8 Packungen/Karton 4000/Karton 400/Pk 4000/Cs 400 Stück
15377853 6 ml Steril Einzeln verpackt 400/Packung 3200/Karton (einzeln verpackt) 400 Stück
15367853 6 mL Steril 10/Beutel, 400/Packung 10/Beutel, 400/Packung 400 PCS
10111360 6 mL Unsteril 400/Packung 400/Packung 400 Stück
11327873 6 mL Steril 10/Beutel, 400/Packung 10/Beutel, 400/Packung 400 Stück
11317873 6 mL Steril Einzeln verpackt, 400/Packung 400/Packung 400 Stück
10705502 6 mL Steril 20/Beutel, 400/Packung 20/Beutel, 400/Packung 400 Stück
15242079 10,7 mL Unsteril Großpackung 100/Pk. 10 Pk./Kt. 1000/Kt. 100/Packung 1000/Karton 1000 Stück
15397853 10,7 mL Steril Einzeln verpackt 100/pk 800/Cs ( individuall verpackt) 100 Stück
15307863 10,7 mL Steril 20/Beutel, 100/Packung, 800/Karton 100/pk 800/Cs ( Taschen 20) 100 Stück
11651839 23 mL Unsteril 100/Packung 100/Packung 100 Stück
11337873 23 mL Steril Einzeln verpackt, 100/Packung 100/Packung 100 Stück
11347873 23 mL Steril 20/Beutel, 100/Packung 20/Beutel, 100/Packung 100 Stück
14 options
Artikelnummer. 15387853
Marke: Thermo Scientific™ 26220S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit den extra langen Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetten, die eine perfekte Lösung für Anwendungen mit Gewebekulturen darstellen.
Sehr gut geeignet für Gewebekulturapplikationen. Entnehmen Sie sicher und einfach Proben aus großen Behältern mit diesen extra langen Transferpipetten. Sie verfügen über einen integrierten Pipettenball, der das Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.
  • Hervorragend für Forschungsanwendungen
  • Universalpipetten eignen sich besonders für die routinemäßige Probennahme von Flüssigkeiten
  • Gut geeignet für den Einsatz mit großen Behältern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Saugvolumen (metrisch) 2,3 ml
Außendurchmesser (metrisch) 5mm
Material LDPE
Sterilität Steril
Tropfen/ml 25
Skala Nein
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Menge 400/Pk 3200/Cs ( Taschen 20)
Verpackungsart 20/Beutel, 400/Packung, 3200/Karton
Volumen (metrisch) 6 ml
Länge (metrisch) 22.5cm
Typ Extra lange Transferpipette
Einwegprodukt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.