Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Gefertigt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen.
Marke:  Thermo Scientific™ 191NL
22.77 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15397803
  • 40.75 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
  • Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Unsteril
  • Oberfläche mit niedriger Affinität
  • Tiefkühlungsgeeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Samco Exact Volumen-Transferpipetten; Exact Volumen-Transferpipetten, 250 μl, nicht steril (500/Packung, 5000/Karton)
Polyethylen
250 μl
3 mm
Unsteril
10.19cm