Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
40 μl
50 μl
60 µl
80 µl
100 μl
150 μl
200 μl
250 μl
300 μl
400 μl
Länge (metrisch):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.49cm
7.95cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19cm
10.6 cm
Sterilität:
Unsteril
Beschreibung:
100 μl-Transferpipette für genaues Volumen
150μL Exact Volume Transferpipette
200 μl-Transferpipette für genaues Volumen
20 μl-Transferpipette für genaues Volumen
300 μl-Transferpipette für genaues Volumen
400 μl-Transferpipette für genaues Volumen
40 μl-Transferpipette für genaues Volumen
50 μl-Transferpipette für genaues Volumen
60 μl-Transferpipette für genaues Volumen
80 μl-Transferpipette für genaues Volumen
Samco Exact Volumen-Transferpipetten; Exact Volumen-Transferpipetten, 250 μl, nicht steril (500/Packung, 5000/Karton)
Packungsgröße:
500 Stück
5000 PCS
5000 Stück
Beschreibung
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Unsteril
- Oberfläche mit niedriger Affinität
- Tiefkühlungsgeeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 50 μl-Transferpipette für genaues Volumen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.5 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Skala | Nein |
| Verpackungsart | Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. |
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Länge (metrisch) | 5.9 cm |
| Typ | Transferpipette für genaues Volumen |
| Einwegprodukt | Ja |