Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Gefertigt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen.
Marke:  Thermo Scientific™ 788NL
27.10 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15337903
  • 33.30 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Description
Description
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
150μL Exact Volume Transfer Pipette
LDPE
Nein
150 μl
Transferpipette für genaues Volumen
3.0 mm
Unsteril
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt.
7.95cm
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers