Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Einmal-Transferpipetten (exaktes Volumen)
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Gefertigt aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen.
Marke: Thermo Scientific™ 785NL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pipettieren Sie mit Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volumen-Transferpipetten Volumen von 20 bis 400 μl präzise. Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
- Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
- Unsteril
- Oberfläche mit niedriger Affinität
- Tiefkühlungsgeeignet
Spezifikation
60 μl-Transferpipette für genaues Volumen | |
LDPE | |
Nein | |
60 µl | |
Transferpipette für genaues Volumen |
2.5 mm | |
Unsteril | |
Großpackung 500/Pk. 10 Pk./Kt. 5000/Kt. | |
6.5 cm | |
Ja |