Learn More
Samariumpulver, -40 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Samarium powder |
Farbe | Silber |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
UN-Nummer | UN3089 |
Menge | 10 g |
Reinheit (%) | 99.9% |
Netzgröße | −40 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Ampulle |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |