Learn More
Samariumstücke, sublimiert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371789
Samariumstücke, sublimiert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371789
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11371789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012423.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium pieces
Farbe Grau
Namenshinweis Sublimed dendritic
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB00X4975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2023 Catalog Number012423.09,012423.18
ChargennummerA19U026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012423.09,012517.06,012423.18,012423.30
ChargennummerIQ169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012423.09,012517.06,012423.18,012423.30
ChargennummerH14N12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012423.09,012517.06,012423.18,012423.30
ChargennummerR29B021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012423.09,012517.06,012423.18,012423.30
Name des Produkts
Samariumstücke, sublimiert, dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >