Learn More
Samarium(II)-jodid, 0.1-M-Lösung in THF, stabilisiert mit Samarium-Pulver, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 294991000
Weitere Details : CAS : 32248-43-4 Netto-Gewicht : 0.09220kg Transport : UN number : 2056 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Samarium(II) iodide, 0.1M solution in THF | |
Blau-Grün | |
Lösung | |
I2Sm | |
MFCD00058873 | |
15, 8486 | |
404.17 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
0.9220g/mL |
0.1M solution in THF, Stabilized with samarium powder | |
32248-43-4,109-99-9 | |
100 mL | |
SmI2 | |
−17°C | |
404.17 | |
0.1M, exact strength on the certificate of analysis | |
0.922 |
Sicherheit und Handhabung
- Samarium(II) iodide, 0.1M solution in THF, stabilized with Samarium powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke