Learn More
Samarium-Kobalt, REacton™, Sm 33 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345517
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11345517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042732.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12017-68-4 | CoSm | 209.293 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12017-68-4
Summenformel CoSm
Molekulargewicht (g/mol) 209.293
MDL-Nummer MFCD02091682
InChI-Schlüssel KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium cobalt, samarium cobalt powder,-30 mesh, cobalt-samarium, samarium-cobalt, powder30mesh, smco5, acmc-20ajrh, cobalt samarium, samarium cobalt, powder, sm2co17
PubChem CID 10125161
IUPAC-Name Kobalt;Samarium
SMILES [Co].[Sm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium cobalt
Namenshinweis Intermetallic, Magnet Alloy Additive
Physikalische Form Feines Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3089
Güte Reacton