Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marke:  Brannan™ 44/401/0 + 49/101/0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17882978
  • 140.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Spezifikation
Spezifikation
0°C, 20°C, 35°C
Partial Immersion
Glass
122°F
14°F
14°F to 122°F
± 0.5°C at 35°C
76 mm
UK Traceable to National Standards ISO 9001
30.5 cm
Red Spirit
50°C
-10°C
-10°C to +50°C
0.5°C
1.2 cm